クローン
1F7, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FADD(8772)
mouse ... Fadd(14082)
特異性
FADD
免疫原
ヒトFADDに相当するGSTタグ付き全長融合タンパク質。
アプリケーション
抗FADD抗体、クローン1F7は、FADDの濃度を検出します。WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
アポトーシスおよびがん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
アポトーシス-追加
品質
Jurkat細胞由来RIPAライセートにおいてイムノブロッティングにより日常的に評価済み
ターゲットの説明
28 kDa
関連事項
先発品:04-1113
物理的形状
PBS、pH 7.2および50%グリセロール
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-303、Jurkat細胞ライセート。
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-303、Jurkat細胞ライセート。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-486:
試験成績書(COA)
Simon Thompson et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19331-19339 (2011-04-12)
We have previously shown that the cell death-promoting protein Bcl-2-interacting mediator of cell death (Bim) is ubiquitinated and degraded following a neuroprotection-conferring episode of brief ischemia (preconditioning). Here, we identify the E3 ligase that ubiquitinates Bim in this model, using
Death domain mutagenesis of KILLER/DR5 reveals residues critical for apoptotic signaling
McDonald, E. R., 3rd, et al
The Journal of Biological Chemistry, 276, 14939-14945 (2001)
Hayley I Muendlein et al.
Nature communications, 12(1), 86-86 (2021-01-06)
Inflammation and cell death are closely linked arms of the host immune response to infection, which when carefully balanced ensure host survival. One example of this balance is the tightly regulated transition from TNFR1-associated pro-inflammatory complex I to pro-death complex
Prajwal Gurung et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(4), 1835-1846 (2014-01-24)
The Nlrp3 inflammasome is critical for host immunity, but the mechanisms controlling its activation are enigmatic. In this study, we show that loss of FADD or caspase-8 in a RIP3-deficient background, but not RIP3 deficiency alone, hampered transcriptional priming and
R K Subbarao Malireddi et al.
ImmunoHorizons, 4(12), 789-796 (2020-12-15)
Bacterial pathogens from the genus Yersinia cause fatal sepsis and gastritis in humans. Innate immune signaling and inflammatory cell death (pyroptosis, apoptosis, and necroptosis [PANoptosis]) serve as a first line of antimicrobial host defense. The receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1)