Merck
すべての画像(10)
主要文書
安全性情報
ZRB06711
Sigma-Aldrich
抗FADD抗体 クローン11N7 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
FAS関連死ドメインタンパク質, FAS関連死ドメイン含有タンパク質, タンパク質FADD, 受容体誘発毒性メディエーター, 増殖阻害遺伝子3タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11N7, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 23.28 kDa
observed mol wt ~26 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
gene knockdown: suitable using 1:250
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン11N7はヒトのFAS関連デスドメインタンパク質(FADD)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
Hisタグ付き全長リコンビナントヒトFAS関連デスドメインタンパク質(FADD)
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、MCF7細胞ライセート中のFADDが検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト腎臓組織切片のFADDが検出できます。
RNAi/siRNA/遺伝子ノックダウン:希釈倍率1:250で使用、野生型HeLa細胞由来のライセートのFADDが検出できましたが、FADDノックアウトHeLa細胞では検出されませんでした。
抗FADD クローン11N7 ZooMAb(カタログ番号: ZRB06711)は、ヒトのFAS関連デスドメインを検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)、RNAi/siRNA/遺伝子ノックダウン、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
FAS関連デスドメインタンパク質(UniProt:Q13158;FAS関連デスドメイン含有タンパク質、増殖阻害遺伝子3タンパク質、受容体誘発毒性メディエーター、タンパク質FADDとしても知られる)は、ヒトのFADD(MORT1、GIG3としても知られる)遺伝子(Gene ID:8772)によってコードされています。FADDは、細胞死受容体シグナル伝達をカスパーゼカスケードに橋渡しするアポトーシス性アダプター分子です。FADDは末梢血単核白血球を除くさまざまな組織で発現しています。FADDはC末端にデスドメイン、N末端にデスエフェクタードメイン(DED)を有します。デスドメインは、活性化されたFas受容体三量体へのFADDの結合に関与します。FADDはN末端DEDを介してプロカスパーゼ-8を動員し、プロドメインの切断後にプロカスパーゼ-8が活性化されます。Fas受容体、FADD、カスパーゼ-8によって形成される細胞死誘導シグナル伝達複合体(DISC)は、細胞におけるアポトーシスイベントの誘発に不可欠です。ヒトFADDは主にSer194でリン酸化されます。FADD遺伝子の欠損は、感染症の再発、肝機能障害、心血管奇形に関連するとされています。FADD遺伝子欠損例は、循環血液中のCD4(-)およびCD8(-)細胞数の増加およびIL-10濃度上昇を示します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB06711-2X25UL:
ZRB06711-4X25UL:
ZRB06711-3X25UL:
ZRB06711-25UL:
試験成績書(COA)