Merck
LSKMAGN04
Millipore
PureProteome NHS FlexiBind Magnetic Bead System
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
別名:
Magnetic Bead System, NHS FlexiBind Bead System
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
フォーム
liquid
包装
pkg of 2 mL
メーカー/製品名
PureProteome
テクニック
protein purification: suitable
粒径
10 μm
キャパシティ
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
{TM="PureProteome"] NHS (N-Hydroxysuccinimide) FlexiBind Magnetic Beads provide researchers flexibility in binding the ligand of their choice. The only prerequisite is that the molecule must contain a primary free amine group. NHS FlexiBind beads are being used for the generation of custom affinity beads for binding to target ligands and protein purification.
アプリケーション
PureProteome NHS FlexiBind Magnetic Bead System has been used in co-immunoprecipitation and affinity purification.
法的情報
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LSKMAGN04:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2