Merck
LSKMAGN01
Millipore
PureProteome NHS FlexiBind Magnetic Beads Kit
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
包装
kit of 0.5 mL beads
メーカー/製品名
PureProteome
テクニック
protein purification: suitable
粒径
10 μm
キャパシティ
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
PureProteome NHS (N-Hydroxysuccinimide) FlexiBind Magnetic Beads provide researchers flexibility in binding the ligand of their choice. The only prerequisite is that the molecule must contain a primary free Amine group. NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
アプリケーション
Research Category
All
構成
0.5 mL NHS magnetic beads, 20% slurry, 4 Pk Amicon® Ultra-0.5 Centrifugal Filters, 30,000 MWCO, 5 mL Equilibration Buffer, 25 mL Coupling & Wash Buffer, 5 mL Quenching Buffer
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Darryl A Wesener et al.
eLife, 10 (2021-03-09)
Methods for measuring gut microbiota biochemical activities in vivo are needed to characterize its functional states in health and disease. To illustrate one approach, an arabinan-containing polysaccharide was isolated from pea fiber, its structure defined, and forward genetic and proteomic