Merck
05-389-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Alexa Fluor 647 Conjugate
clone 23A8, from mouse, ALEXA FLUOR 647
別名:
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, Rac1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 647
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
23A8, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAC1(5879)
詳細
Ras関連C3ボツリヌス毒素基質1(UniProt:P63000、別名:細胞遊走誘導遺伝子5タンパク質、p21-Rac1、Rac-1、Ras様タンパク質TC25、TC-25)は、ヒトのRAC1(別名:TC25)遺伝子(ORF MIG5、Gene ID:5879)によってコードされています。Rac1、RhoAおよびCdc42(それぞれUniProt:P63000、P61586、P60953)は、最も研究されているRhoファミリーの低分子GTPアーゼで、細胞内のアクチン動態を制御することにより、細胞の極性、小胞輸送、細胞周期などさまざまな細胞機能に関与しています。哺乳類では、Rhoファミリーには22のメンバーが含まれ、さらにRacサブファミリー(Rac1、Rac2、Rac3、RhoG)、Cdc42サブファミリー(Cdc42、TC10、TCL、Chip、Wrch-1)、RhoAサブファミリー(RhoA、RhoB、RhoC)、その他のRho-GTPアーゼ(RhoE/Rnd3、RhoH/TTF、Rif、RhoBTB1、RhoBTB2、Miro-1、Miro-2、RhoD、Rnd1、Rnd2)に分類されます。AktはRac1をSer71でリン酸化することにより、混合系統キナーゼ3(MLK3)を負に制御することが報告されています。
特異性
Rac1を認識します。Rac1と強く反応し、Rac2との交差反応性はわずかです。
免疫原
完全長ヒトRacが含まれるリコンビナントタンパク質
アプリケーション
抗Rac1抗体クローン23A8、Alexa Fluor647結合は、Rac1に対する抗体で、免疫細胞染色で使用できます。
未結合抗体(カタログ番号:05-389)は、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色、免疫沈降の用途にも適していることが示されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
HeLa細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa細胞のRac1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約21 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギ抗体結合型、PBS溶液、15 mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-389-AF647:
試験成績書(COA)