安全性情報
05-354
Sigma-Aldrich
Anti-Clusterin α chain (human) Antibody, clone 41D
clone 41D, Upstate®, from mouse
別名:
Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40,40, Ku70-binding protein 1, Testosterone-repressed prostate message 2, aging-associated protein 4, clusterin, complement lysis inhibitor, complement-associated protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
41D, monoclonal
application:
ICC
IHC (p)
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
citations:
28
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
41D, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLU(1191)
詳細
クラステリンは、アポリポタンパク質J、補体溶解阻害因子、gp80、糖タンパク質III、SGP-2、SP 40-40、TRPM2、T64としても知られています。αとβの2つのジスルフィド結合サブユニットからなる80 kDaのユビキタス多機能タンパク質であり、幅広い分子と相互作用できます。精子の成熟、脂質輸送、補体カスケードの調節、膜リサイクル、細胞死、免疫調節、細胞接着、形態変換など、数多くの生物学的プロセスに関与しています。病理学的には、アミロイド関連タンパク質であり、全身性および局所性のアミロイド疾患では線維性沈着物と共局在しています。アルツハイマー病では、クラステリンはアミロイド斑と脳血管沈着に存在しています。乳がんでは、クラステリンの発現は腫瘍の大きさと相関することがわかっています。クラステリンはまた、子宮内膜がん、心筋梗塞、腎疾患、アテローム性動脈硬化とも関与しています。
特異性
ヒトクラステリンα鎖(分子量40 kDa)と前駆体タンパク質を認識します。
免疫原
ヒト血清から精製した天然クラステリン クローン41D
アプリケーション
免疫組織染色:
5 µg/mLで使用、ヒト脳のパラフィン包埋切片でクラステリンを検出しました。
抗クラステリンα鎖(ヒト)抗体クローン41Dは、クラステリンα鎖(ヒト)に対する抗体で、IC、IH、IH(P)、WBで使用できます。
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
神経科学
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
神経変性疾患
品質
HeLa細胞RIPAライセートまたはMCF-7細胞ライセートで日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 µg/mLで使用、HeLa細胞のRIPAライセートでヒトクラステリンα鎖を検出しました。またヒト血清中およびMCF-7ライセート中でこのタンパク質を検出しています。
ターゲットの説明
40 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有 -20℃で凍結保存できます。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:
25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-354:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Scaltriti et al.
British journal of cancer, 91(10), 1842-1850 (2004-10-21)
Expression of the castration-induced clusterin protein is incompatible with the survival of human prostate cancer cells in tissues and in cell culture. To investigate the fate of human prostate epithelial cells, when engineered to maintain expression of clusterin protein, we
Plasma clusterin concentration is associated with longitudinal brain atrophy in mild cognitive impairment.
Thambisetty, M; An, Y; Kinsey, A; Koka, D; Saleem, M; Guntert, A; Kraut, M; Ferrucci et al.
Neuroimage null
Modulation of different clusterin isoforms in human colon tumorigenesis.
Pucci, S; Bonanno, E; Pichiorri, F; Angeloni, C; Spagnoli, LG
Oncogene null
P Wong et al.
The Journal of biological chemistry, 268(7), 5021-5031 (1993-03-05)
We describe the genomic structure of the rat TRPM-2 gene. This gene is induced de novo during the regression of the prostate and other hormone-dependent tissues after hormone ablation and plays an important role in apoptosis, or active cell death.
M G Bandyk et al.
The Journal of urology, 143(2), 407-413 (1990-02-01)
Regression of the rat ventral prostate gland following castration is accompanied by the induced expression of messenger RNA encoding Testosterone Repressed Prostate Message-2 (TRPM-2). Subsequent studies have shown that this gene is also induced during renal injury. In each of