クローン
RW128, monoclonal
交差性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EP300(2033)
詳細
p300(別名:EP300またはE1A結合タンパク質p300)とCBP(別名:CREBBPまたはCREB結合タンパク質)は、2つの密接に関連した転写共活性化タンパク質(またはコアクチベーター)です。p300およびCBPは、数多くの転写因子と相互作用し、標的遺伝子の発現を増加させるように作用します。
p300とCBPの構造は類似しています。いずれのタンパク質相互作用ドメインも、核内受容体相互作用ドメイン(RID)、CREBおよびMYB相互作用ドメイン(KIX)、システイン/ヒスチジン領域(CH1とCH3)、インターフェロン反応結合ドメイン(IBiD)の5つの領域を含んでいます。さらに、p300とCBPはそれぞれ、タンパク質またはヒストンアセチルトランスフェラーゼ(PAT/HAT)ドメインと、アセチル化リジンに結合するブロモドメイン、および機能未知のPHDフィンガーモチーフを含んでいます。
p300とCBPは、次の3つの方法で遺伝子発現を増加させると考えられています:
(1)内在するヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)活性を介して遺伝子プロモーターにおけるクロマチン構造を弛緩させることにより
(2)RNAポリメラーゼIIなどの基本転写装置をプロモーターに動員することにより
(3)アダプター分子として作用することにより。
p300とCBPの構造は類似しています。いずれのタンパク質相互作用ドメインも、核内受容体相互作用ドメイン(RID)、CREBおよびMYB相互作用ドメイン(KIX)、システイン/ヒスチジン領域(CH1とCH3)、インターフェロン反応結合ドメイン(IBiD)の5つの領域を含んでいます。さらに、p300とCBPはそれぞれ、タンパク質またはヒストンアセチルトランスフェラーゼ(PAT/HAT)ドメインと、アセチル化リジンに結合するブロモドメイン、および機能未知のPHDフィンガーモチーフを含んでいます。
p300とCBPは、次の3つの方法で遺伝子発現を増加させると考えられています:
(1)内在するヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)活性を介して遺伝子プロモーターにおけるクロマチン構造を弛緩させることにより
(2)RNAポリメラーゼIIなどの基本転写装置をプロモーターに動員することにより
(3)アダプター分子として作用することにより。
特異性
p300と共沈降物E1Aを認識します。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトp300のC末端に対するGST融合物
アプリケーション
抗p300 CT抗体 クローンRW128(マウスモノクローナル抗体)は、ChIP、IP、WBにおいて検証済みであり、p300 CT(別名:KAT3B)を検出できます。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
ヒストン
クロマチン生物学
RNA結合タンパク質(RBP)
ヒストン
クロマチン生物学
RNA結合タンパク質(RBP)
品質
HeLa核抽出物においてイムノブロッティングにより日常的に評価済み
ターゲットの説明
300 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインA免疫グロブリン、0.05%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含有するPBS(pH 7.4)に溶解。
精製プロテインG
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から2年間です。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-309、HeLa細胞核抽出物。等量のLaemmli還元用サンプルバッファーを、10 μLの抽出物に加え、5分間沸騰させて、標品を還元します。還元した抽出物20 μgをミニゲルの各レーンにロードしてください。
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-309、HeLa細胞核抽出物。等量のLaemmli還元用サンプルバッファーを、10 μLの抽出物に加え、5分間沸騰させて、標品を還元します。還元した抽出物20 μgをミニゲルの各レーンにロードしてください。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-257:
試験成績書(COA)
E1A interacts with two opposing transcriptional pathways to induce quiescent cells into S phase.
Sha J, Ghosh MK, Zhang K, Harter ML
Journal of virology null
MAPK p38 regulates transcriptional activity of NF-kappaB in primary human astrocytes via acetylation of p65.
Saha, RN; Jana, M; Pahan, K
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Surabhi Dangi-Garimella et al.
PloS one, 8(5), e64566-e64566 (2013-05-23)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is associated with a pronounced collagen-rich stromal reaction that has been shown to contribute to chemo-resistance. We have previously shown that PDAC cells are resistant to gemcitabine chemotherapy in the collagen microenvironment because of increased expression
Specialized compartments of cardiac nuclei exhibit distinct proteomic anatomy.
Franklin, S; Zhang, MJ; Chen, H; Paulsson, AK; Mitchell-Jordan, SA; Li, Y; Ping, P; Vondriska, TM
Molecular and Cellular Proteomics null
Qi-En Wang et al.
Nucleic acids research, 41(3), 1722-1733 (2013-01-01)
Besides the primary histone acetyltransferase (HAT)-mediated chromatin remodeling function, co-transcriptional factor, p300, is also known to play a distinct role in DNA repair. However, the exact mechanism of p300 function in DNA repair has remained unclear and difficult to discern