05-1459
Anti-SMAD1 Antibody, clone AS22
clone AS22, from mouse
別名:
SMAD 1, SMAD family member 1, SMAD, mothers against DPP homolog 1, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1, Mad-related protein 1, Mothers against DPP homolog 1, Sma- and Mad-related protein 1, TGF-beta signaling protein 1, Transforming growth fac
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AS22, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMAD1(4086)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
品質
Western Blot Analysis:
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1459:
試験成績書(COA)