05-117
Anti-FGF-2/basic FGF (neutralizing) Antibody, clone bFM-1
clone bFM-1, Upstate®, from mouse
別名:
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2., GSK3 beta, GSK3B, Glycogen synthase kinase 3 beta, Glycogen synthase kinase 3β
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
bFM-1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
17.5 kDa
交差性
human, mouse, bovine, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
適合性
not suitable for Western blot
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... FGF2(2247)
mouse ... Fgf2(281161) , Fgf2(14173)
rat ... Fgf2(54250)
詳細
Research area: Cancer
特異性
免疫原
アプリケーション
- FGF2 neutralization assay (6 or 12 µg/mL)
- in vitro tube formation assay (1000 ng/mL)
- immunolabelling (1:200)
生物化学的/生理学的作用
品質
Neutralization of bFGF Activity Assay:
2.5 µg/mL of this lot of antibody neutralized greater than 40% of growth of FBHE cells simulated with 5 ng/mL of FGF-2/bFGF.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Fetal liver or kidney tissue.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
抗体
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-117:
試験成績書(COA)