Merck
T-118
Supelco
トリフルオペラジン N-ß-D-グルクロニド 溶液
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H32F3N3O6S
CAS番号:
分子量:
583.62
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
InChI
1S/C27H32F3N3O6S/c1-33(25-23(36)21(34)22(35)24(39-25)26(37)38)13-11-31(12-14-33)9-4-10-32-17-5-2-3-6-19(17)40-20-8-7-16(15-18(20)32)27(28,29)30/h2-3,5-8,15,21-25,34-36H,4,9-14H2,1H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
InChI Key
AFYPHWNGUDUHIW-ARXROMJUSA-N
詳細
トリフルオペラジンN-β-D-グルクロニドはトリフルオペラジンの尿中および血中代謝物であり、統合失調症の治療に用いられる代表的な抗精神薬です。トリフルオペラジンは、動揺、重度の不安、あるいは行動障害がある患者への使用にも適応されます。この Snap-N-Spike(スナップ-N-スパイク) ®;標準物質は臨床毒物学、法医学的分析、治療薬モニタリングおよび尿薬物検査での質量分析に基づいた検査用途において加水分解対照として使用するのに適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-118-1ML:4548174012826
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)