Merck
N-109
Supelco
ナロキソン-D5-3-β-D-グルクロン酸 溶液
100 μg/mL in methanol: water (9:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
重水素化ナロキソングルクロニド溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24D5NO10
分子量:
508.53
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol: water (9:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](OC(C=C2)=C3C4=C2C[C@@H]5[C@]([C@]4(CCN5C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H])[C@H]6O3)(O)CCC6=O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H29NO10/c1-2-8-26-9-7-24-15-11-3-4-13(34-23-18(30)16(28)17(29)20(36-23)22(31)32)19(15)35-21(24)12(27)5-6-25(24,33)14(26)10-11/h2-4,14,16-18,20-21,23,28-30,33H,1,5-10H2,(H,31,32)/t14-,16+,17?,18?,20+,21+,23-,24+,25-/m1/s1/i1D2,2D,8D2
InChI Key
DSRNCSJRHACUJL-KXRQNYRTSA-N
詳細
ナロキソン-3-β-D-グルクロン酸は、オピオイド過剰投与の影響に対処するオピエート薬物であるナロキソンの、主要な尿代謝物です。このナロキソン-3-β-D-グルクロン酸の安定標識化内部標準は、LC-MS/MSやGC/MSを使用したナロキソングルクロン酸代謝物レベルの定量に適しており、法医学分析、臨床毒物学、または尿薬物試験における合成オピエート試験法に使用できます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-109-1ML:4548173362908
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)