Merck
T-061
Supelco
Tapentadol-O-sulfate solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23NO4S
CAS番号:
分子量:
301.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H]([C@@H](C)CN(C)C)c1cccc(OS(O)(=O)=O)c1
InChI
1S/C14H23NO4S/c1-5-14(11(2)10-15(3)4)12-7-6-8-13(9-12)19-20(16,17)18/h6-9,11,14H,5,10H2,1-4H3,(H,16,17,18)/t11-,14+/m0/s1
InChI Key
HPEFZESOUVTBSA-SMDDNHRTSA-N
詳細
A secondary urinary metabolite of tapentadol, the first new drug of the centrally-acting analgesic class approved in the US for pain management in more than 25 years. This new Certified Spiking Solution® is suitable for a variety of uses in LC/MS or GC/MS applications, such as pain prescription monitoring, forensic testing, clinical toxicology, or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-061-1ML:
T-061-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)