Merck
D-052
Supelco
N-デスメチルタペンタドール 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21NO
CAS番号:
分子量:
207.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H]([C@@H](C)CNC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C13H21NO/c1-4-13(10(2)9-14-3)11-6-5-7-12(15)8-11/h5-8,10,13-15H,4,9H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
InChI Key
PQQINTFVECNXLC-GXFFZTMASA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-デスメチルタペンタドールは鎮痛性タペンタドール(ニュサインタ®)の主要な尿および血液の代謝産物です。この認定標準溶液は、医薬品検査や処方疼痛のモニタリングから法医学分析または臨床中毒学までの多数のGC/MSあるいはLC/MS用途に適しています。タペンタドールは急性疼痛および慢性疼痛のいずれの治療にも処方されます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nucynta is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-052-1ML:4548173916033
D-052-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)