安全性情報
S-065
Supelco
AB-FUBINACA solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21FN4O2
CAS番号:
分子量:
368.40
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C[n]2nc(c3c2cccc3)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N
InChI
1S/C20H21FN4O2/c1-12(2)17(19(22)26)23-20(27)18-15-5-3-4-6-16(15)25(24-18)11-13-7-9-14(21)10-8-13/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H2,22,26)(H,23,27)/t17-/m0/s1
InChI Key
AKOOIMKXADOPDA-KRWDZBQOSA-N
詳細
AB-FUBINACA is a potent cannabinoid receptor agonist sold as a synthetic cannabinoid in Spice herbal blends. This certified reference solution is suited for use in synthetic cannabinoid testing methods by LC/MS o GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-065-1ML:
S-065-CC:
S-065-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)