Merck
731986
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2D5NHCH2CH2OH
分子量:
94.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
169-170 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
InChI Key
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
731986-VAR:
731986-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)