Merck
N-100
Supelco
Norchlordiazepoxide solution
1.0 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (80:20)(v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12ClN3O
CAS番号:
分子量:
285.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (80:20)(v/v))
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC2=C(N=C(N)C[N+]([O-])=C2C3=CC=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)19(20)9-14(17)18-13/h1-8H,9H2,(H2,17,18)
InChI Key
LNLMGKOHYYEWMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norchlordiazepoxide is a major urinary metabolite of the benzodiazepine chlordiazepoxide, indicated for short term treatment of severe anxiety and for the management of acute alcohol withdrawal syndrome. The metabolite, also known as N-desmethylchlordiazepoxide, is pharmacologically active. This Certified Spiking Solution® is suitable for GC/MS or LC/MS methods in chlordiazepoxide testing for forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-100-1ML:4548174009345
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)