特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2N=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4NC2=O)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C21H19ClN2O8/c22-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)24-19(18(28)23-12)32-21-16(27)14(25)15(26)17(31-21)20(29)30/h1-8,14-17,19,21,25-27H,(H,23,28)(H,29,30)/t14-,15-,16+,17-,19?,21-/m0/s1
InChI Key
FIKQKGFUBZQEBL-IFBJMGMISA-N
詳細
アプリケーション
- ベンゾジアゼピン代謝物の高度な分析技術: オキサゼパムグルクロニドは、タンデム質量分析法を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-MS/MS)を使用した研究の対象となっています。この方法により、ヒトの口腔液中のジアゼパムとオキサゼパムグルクロニドを含むその代謝物を高感度かつ自動的に測定することができ、法医学および臨床毒物学における有用性が強調されています(Jiang et al., 2016)。
- 法医学的用途:オキサゼパムグルクロニドは、μ溶出固相抽出法と液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法(LC-MS/MS)を使用してヒト全血中から直接測定されます。この技術は法医学にとって極めて重要であり、ベンゾジアゼピンの使用に関する法的および医学的調査に信頼できるデータを提供します(Wang et al., 2013)。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O-023-1ML:4548173312750
O-023-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.