Merck
M-021
Supelco
(±)-Methadone-D3 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
DL-メタドン-(ヘプチル-1,1,1-d3) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D3H24NO
CAS番号:
分子量:
312.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3
InChI Key
USSIQXCVUWKGNF-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A stable-labeled internal standard applicable for use in isotope dilution methods or quantitation of methadone levels by GC/MS or LC/MS in forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring or clinical toxicology applications. Methadone is a synthetic opioid used medically as an analgesic and as a maintenance anti-addictive for use in patients with opioid dependency. The drug is sold under several trade names such as Symoron, Dolophine®, Amidone, Methadose®, Physeptone, or Heptadon.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dolophine is a registered trademark of Roxane Laboratories, Inc.
Methadose is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
M-021-1ML:
M-021-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
M-021-1ML4061833976180
51298-U