Merck
491365
Sigma-Aldrich
2-Butanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
別名:
Deuterated 2-butanone, MEK-1,1,1,3,3-D5, Methyl-d3 ethyl-1,1-d2 ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2COCD3
CAS番号:
分子量:
77.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352138
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.860 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-PDWRLMEDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491365-VAR:
491365-5G-PW:
491365-5G:4548173300122
491365-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)