Merck
L-010
Supelco
Levomethorphan
vial of 10 mg, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H25NO
CAS番号:
分子量:
271.40
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
solid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
vial of 10 mg
メーカー/製品名
Cerilliant®
薬剤管理
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4CCCC[C@]4(CCN3C)c2c1
InChI
1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m0/s1
InChI Key
MKXZASYAUGDDCJ-CGTJXYLNSA-N
詳細
A Certified Reference Material suitable for use in LC/MS or GC/MS applications from urine drug testing and clinical toxicology to forensic analysis. Levomethorphan, the l-enantiomer of methorphan, is an opioid analgesic.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L-010-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)