Merck
H-004S
Supelco
Hydromorphone solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Hydromorphone solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO3
CAS番号:
分子量:
285.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CN1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3/t10-,11+,16-,17-/m0/s1
InChI Key
WVLOADHCBXTIJK-YNHQPCIGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A certified reference standard suitable for use as a starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, and pain prescription monitoring to urine drug testing and pharmaceutical research. Hydromorphone, marketed under brand names including Palladone and Dilaudid, is a very potent opioid analgesic. The drug is often used medicinally as an alternative to morphine for treatment of pain or as a cough suppressant for painful coughing resulting from continued bronchial irritation.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-004S-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)