Merck
SML1198
Sigma-Aldrich
Terutroban
≥95% (HPLC)
別名:
(6R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-Naphthalenepropanoic acid, (R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-Naphthalenepropanoic acid, S18886
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22ClNO4S
CAS番号:
分子量:
407.91
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 26 to 34°, c = 1 in DMSO
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(N[C@@H]1CC2=CC=C(C)C(CCC(O)=O)=C2CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
InChI
1S/C20H22ClNO4S/c1-13-2-3-14-12-16(6-9-19(14)18(13)10-11-20(23)24)22-27(25,26)17-7-4-15(21)5-8-17/h2-5,7-8,16,22H,6,9-12H2,1H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI Key
HWEOXFSBSQIWSY-INIZCTEOSA-N
生物化学的/生理学的作用
Terutroban is a highly selective and long-acting thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor (TPr) antagonist.
Terutroban is a highly selective and long-acting thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor (TPr) antagonist. The compound Terutroban blocks thromboxane induced platelet aggregation and vasoconstriction. Terutroban prevents vascular wall proliferation and atherogenesis, increases anti-oxidant enzymes like glutathione peroxidase, and has anti-inflammatory properties.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1198-BULK:
SML1198-10MG:
SML1198-VAR:
SML1198-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)