アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -175 to -195° (DCM)
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1C=C[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
SIGSPDASOTUPFS-XUDSTZEESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML0292-VAR:
SML0292-50MG:
SML0292-10MG:
SML0292-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.