製品名
インターロイキン-6 ラット由来, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
由来生物
rat
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
有効性
0.01-0.06 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
predicted mol wt ~22 kDa
包装
pkg of 10 and 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.01EU/mg (LAL test)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
rat ... Il6(24498)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
同等製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
I0406-VAR:
I0406-10UG-PW:
I0406-10UG:
I0406-50UG:
I0406-BULK:
I0406-50UG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.