Merck
BP001
Acepromazine maleate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
Acetopromazine maleate salt, 2-Acetyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine maleate salt, Acepromazine maleate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2OS · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
442.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acepromazine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
アプリケーション
Acepromazine maleate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Acepromazine Injection
  • Acepromazine Tablets
  • Acepromazine Maleate
  • 生物化学的/生理学的作用
    アセプロマジンは、動物用医薬品(ウマ、イヌ、ネコ)としてよく用いられているフェノチアジン系抗精神病薬です。この化合物は抗精神病薬クロルプロマジン(製品番号C8138)の類縁体です。脳のドーパミンレセプターを遮断すると考えられています。最近、ABCG2輸送タンパク質を阻害することが明らかにされました。ABCG2輸送タンパク質が腫瘍に過剰発現すると薬剤耐性を引き起こします。
    非定型神経遮断薬です。
    包装
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    注意書き
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Central nervous system
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 1
    Jan Code
    BP001:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)