特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1000 μg/mL in acetonitrile
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[N+]([O-])N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1
InChI
1S/C4H8N8O8/c13-9(14)5-1-6(10(15)16)3-8(12(19)20)4-7(2-5)11(17)18/h1-4H2
InChI Key
UZGLIIJVICEWHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERH-004S-CC:
ERH-004S-1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
ERH-004S-1.2ML | 4061833609682 |