安全性情報
ERE-042
Supelco
Explosives Stock Standard
2000 μg/mL each component in ethyl acetate, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
2-Amino-4,6-Dinitrotoluene
4-Amino-2,6-Dinitrotoluene
3,5-Dinitroaniline
1,3-Dinitrobenzene
2,4-Dinitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
Nitrobenzene
2-Nitrotoluene
3-Nitrotoluene
4-Nitrotoluene
RDX
Tetryl
1,3,5-Trinitrobenzene
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
包装
ampule of 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
2000 μg/mL each component in ethyl acetate
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    1,3,5-Trinitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    2-Amino-4,6-dinitrotoluene
    3,5-Dinitroaniline
    3-Nitrotoluene
    4-Amino-2,6-dinitrotoluene
    4-Nitrotoluene
    Nitrobenzene
    RDX
    Tetryl
    すべて表示 (12)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERE-042-1.2ML:
試験成績書(COA)