Merck
D-011
Supelco
1,3-ジニトログリセリン 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N2O7
CAS番号:
分子量:
182.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6N2O7/c6-3(1-11-4(7)8)2-12-5(9)10/h3,6H,1-2H2
InChI Key
ASIGVDLTBLZXNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-ジニトログリセリンは、医薬の血管拡張剤であるニトログリセリンの主要な血漿代謝物です。この認定済みスパイキング溶液® は、製薬研究または臨床毒性学におけるクロマトグラフィーまたは質量分析法ベースの用途での使用に適しています。ニトログリセリンは、アンギナや慢性心不全などの心疾患の治療に使用されています。
アプリケーション
  • ニトログリセリン経皮マトリックス送達システムを 24 時間 1 回適用した後のニトログリセリンとその 2 つの代謝物の集団薬物動態: この研究では、ニトログリセリンの集団薬物動態に関する包括的な分析を提示し、経皮送達システムの使用後のニトログリセリンの挙動とその代謝物の挙動に焦点を当てています。この研究結果は、そのようなシステムからのニトログリセリンの全身利用能と作用の理解に貢献し、構造的および機能的類似性を考慮すると、1,3-ジニトログリセリンにも関連する可能性があります(Auclair et al., 1998)。
  • 経皮ニトログリセリンの新しい薬物動態モデリング: この研究では、経皮パッチを介して投与されたニトログリセリンの吸収と作用を説明する高度な薬物動態モデルを調査します。このようなモデルは、1,3-ジニトログリセリンのような類似化合物の効果的な経皮送達システムを開発するために不可欠です(Auclair et al., 1998)。
  • 2 種類の薬剤を粘着剤に含んだ経皮ニトログリセリンパッチの生物学的同等性の比較: この研究では、ニトログリセリンを送達する 2 種類の経皮パッチの生物学的同等性を比較し、1,3-ジニトログリセリンにも同様に当てはまる経皮システムの設計と性能における重要な要素を強調しています(Harrison et al., 1996)。
  • 1,3-ジニトログリセリンの経皮吸収と薬物動態分析の試み: 1,3-ジニトログリセリンに直接関連するこの研究では、その経皮吸収特性を調べ、経皮送達システムにおける潜在的な用途についての洞察を提供します(Ogiso et al., 1990)。
  • グルタチオンと無機亜硝酸塩を含む溶液の分析:ニトログリセリン代謝研究への応用: この分析は主にニトログリセリンに焦点を当てていますが、1,3-ジニトログリセリンとグルタチオンなどの生体分子との代謝経路および相互作用に関する二次的な洞察を提供する可能性があり、これはその薬理学的効果を理解する上で重要です(Curry et al., 1987)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-011-CC:
D-011-1ML:4548173908472
文書ライブラリにアクセスする
B Auclair et al.
Pharmaceutical research, 15(4), 614-619 (1998-05-20)
To construct a pharmacokinetic (PK) model and to determine population PK parameters of nitroglycerin (GTN), 1,2-dinitroglycerin (1,2-GDN), and 1,3-dinitroglycerin (1,3-GDN). Data were obtained in thirty healthy volunteers following a single dose of a GTN reservoir transdermal patch. Blood samples were
B P Booth et al.
Anesthesia and analgesia, 78(5), 848-856 (1994-05-01)
Glyceryl trinitrate (GTN) is used to control arterial blood pressure during cardiopulmonary bypass (CPB) procedures, but its effects are often decreased during the period of extracorporeal support. The plasma and urine concentrations of GTN and glyceryl-1,2-dinitrate (1,2-GDN) and glyceryl-1,3-dinitrate (1,3-GDN)
Magnus Petersson et al.
Clinical physiology and functional imaging, 28(4), 229-234 (2008-04-04)
Patients with chronic heart failure (CHF) often require higher doses of nitroglycerin (glyceryl trinitrate, GTN) than patients with normal cardiac function to achieve a given haemodynamic goal. Two pathways leading to biotransformation of GTN have been characterized; a high-affinity pathway
B P Booth et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 71(8), 629-632 (1993-08-01)
It has previously been shown that the vasodilatory response to glyceryl trinitrate (GTN) was decreased during hypothermic cardiopulmonary bypass. The purpose of these experiments was to determine the effect of temperature on GTN-induced relaxation and on GTN biotransformation in rabbit
T Kikkoji et al.
Pharmaceutical research, 8(10), 1231-1237 (1991-10-01)
The percutaneous penetration kinetics of the antianginal, nitroglycerin (GTN), and its primary metabolites, 1,2- and 1,3-glyceryl dinitrate (1,2- and 1,3-GDN), were evaluated in vitro, using full-thickness hairless mouse skin. GTN and the 1,2- and 1,3-GDNs were applied (a) in aqueous