Merck
T-002
Supelco
トリニトログリセリン 溶液
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3O9
CAS番号:
分子量:
227.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1000 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[N+]([O-])OCC(CO[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H5N3O9/c7-4(8)13-1-3(15-6(11)12)2-14-5(9)10/h3H,1-2H2
InChI Key
SNIOPGDIGTZGOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリニトログリセリンは、ニトログリセリンとしてよく知られており、狭心症および慢性心不全などの心疾患治療に使用される血管拡張薬です。また、この爆発性化合物はダイナマイトおよび火薬の成分です。このCertified Spiking Solution®は、医薬品研究または臨床毒性学におけるクロマトグラフィーまたは質量分析ベースの用途での使用に適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-002-CC:
T-002-1ML:4548173331362
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guillaume Ruel et al.
Nutrition research (New York, N.Y.), 33(1), 41-49 (2013-01-29)
The stiffening of arteries is a key step in atherogenesis leading to cardiovascular disease. It has been suggested that dietary polyphenols may be cardioprotective through possible favorable effects on oxidative stress and vascular function. The present study was undertaken in
Huarong Xu et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 48(4), 519-532 (2013-04-16)
A novel, sensitive and reliable ultra fast liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UFLC-MS/MS) method has been developed and validated for simultaneous quantitation of eight main active ingredients (evodiamine, rutaecarpine, dehydroevodiamine, limonin, ginsenoside Rb1, Rd, Re and Rg1) in rat plasma after
Cardiology patient page. Managing your angina symptoms with nitroglycerin: what about exercise?
Rainer Hambrecht et al.
Circulation, 127(22), e642-e645 (2013-06-05)
Yuichi Fujii et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 77(4), 1073-1080 (2012-12-12)
The purpose of this study was to evaluate the effect of anatomical variation of the brachial artery on flow-mediated vasodilation (FMD) in healthy subjects and patients with cardiovascular disease (CVD). There was no significant difference in the prevalence of double
S Y Zheng et al.
The Journal of cardiovascular surgery, 53(6), 783-788 (2012-12-05)
NG solution composed of nicardipine and nitroglycerin is a new anti-spastic solution for arterial grafts. We investigated its efficacy on the left internal thoracic artery (LITA) during off-pump coronary artery bypass grafting (OPCAB). The free flow of LITA in 41