物質
borosilicate glass
特徴
class A
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
キャパシティ
25 mL
色
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z740936-12EA | 4061833493939 |