Merck
C-158
Supelco
Cetirizine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
461.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)CCOCC(=O)O)c2ccccc2.[H+].[H+]
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI Key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
詳細
Cetirizine is a major metabolite of the first generation antihistamine hydroxyzine. Cetirizine is also a second generation antihistamine that is sold under the trade name Zyrtec®. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS testing applications in forensic toxicology, urine drug testing, or clinical chemistry.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyrtec is a registered trademark of UCB Pharma, S.A.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-158-1ML:4548173377469
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)