特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCOCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
InChI Key
ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
詳細
アプリケーション
- Antihistamine-Retinoic Acid Receptor Interaction: This publication presents a molecular dynamics simulation and genome-wide meta-analysis to explore the interactions of antihistamines like hydroxyzine dihydrochloride with the retinoic acid receptor beta (RARB), providing insights into possible biochemical pathways and therapeutic potentials (Kim et al., 2023).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-124-1ML:
試験成績書(COA)