Merck
C-138
Supelco
Codeine-6-ß-D-glucuronide-D3 solution
100 μg/mL in methanol: water (2:8), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26D3NO9
CAS番号:
分子量:
478.51
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol: water (2:8)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H](C=C2)[C@H]3[C@](C2[C@H]4C5)(CCN4C([2H])([2H])[2H])C6=C5C=CC(OC)=C6O3
InChI
1S/C24H29NO9.Na/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25;/h3-6,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,7-9H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t11-,12-,14-,16?,17-,18+,20-,21-,23+,24-;/m0./s1/i1D3;
InChI Key
PXJIWCXZTGPMDS-WNCZEZBLSA-M
詳細
An internal standard suitable for LC/MS or GC/MS applications with codeine-6ß-D-glucuronide such as forensic analysis, urine drug testing or clinical toxicology. Codeine-6ß-D-glucuronide is a major urinary metabolite of codeine, an opiate commonly used as an antitussive and analgesic for management of mild pain. This Certified Spiking Solution® provides added value in allowing for quantitation of codeine-6ß-D-glucuronide levels by LC-MS/MS without the need for hydrolysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-138-1ML:
C-138-CC:
C-138-CHK:
試験成績書(COA)