Merck
C-040
Supelco
Codeine-D6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Deuterated codeine solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15D6NO3
分子量:
305.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1/i1D3,2D3
InChI Key
OROGSEYTTFOCAN-JLXZPSIDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Codeine-D6 is a stable-labeled internal standard suitable for many LC/MS or GC/MS testing applications including pain prescription monitoring, forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing or isotope dilution methods. Codeine is an opiate used for its analgesic, antitussive, and sedative properties and is the second-most predominant alkaloid in opium. Since opiate drugs are classified as controlled substances, Cerilliant offers most opiate reference standards as DEA-exempt solutions for added convenience.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-040-CC:
C-040-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)