特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
InChI Key
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNH2(3757)
関連するカテゴリー
詳細
法的情報
Standard
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-060-CC:
A-060-1ML:4548173344096
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
For efficient therapeutic drug monitoring, it is important for clinicians to have access to fast and robust analytical methods for accurate assessment of drug efficacy. Industrial trends toward highly specific LC/MS applications over traditional immunoassay have resulted in the need for high-speed chromatographic assays along with simplified sample preparation methods.
The benefit of HILIC over traditional reversed-phase chromatography is two-fold for both sample introduction and analyte detection. First, the high acetonitrile concentration of HILIC mobile phases allows for direct analysis of precipitated plasma samples without the need for additional sample solvent exchange. Second, the high acetonitrile content provides increased analyte response in positive ESI MS detection.
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)