テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rabbit plasma, unfiltered K2-EDTA, spiked with each compound at 100 ng/mL (3:1, plasma:1% formic acid in acetonitrile)
SPE tube/cartridge: HybridSPE-Phospholipid, 96-well plate (575656-U)
sample addition: to each well add 100 μL plasma, followed by a 300 μL of 1% formic acid in acetonitrile
elution: collect, filtrate and analyze directly.
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile, 5:95 (A:B), adjusted to pH 7.0 with formic acid
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1305 psi (90 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI+, 100-1000 m/z
injection: 0.5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPEチューブまたはプレート
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)