Merck
900114P
Avanti
PGE2-EA
powder
別名:
Prostaglandin E2 Ethanolamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H37NO5
CAS番号:
分子量:
395.53
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900114P-5MG))
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NCCO)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900114P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
900114P-5MG:
900114P-VAR:
900114P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)