Merck
890820C
Avanti
18:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890820C
別名:
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H81NO4
CAS番号:
分子量:
652.09
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (890820C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 890820C
濃度
10 mg/mL (890820C-25mg)
脂質タイプ
transfection
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
アプリケーション
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane (18:0 DAP) might be used to formulate lipid nanoparticles (LNPs) and to test its efficiency of packaging mRNA into an LNP. It might also be used in the preparation of “bubble liposomes” (BLs).
生物化学的/生理学的作用
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane (18:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890820C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
890820C-BULK:
890820C-25MG:
890820C-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoko Endo-Takahashi et al.
Biomaterials, 34(11), 2807-2813 (2013-01-25)
We have developed polyethyleneglycol (PEG)-modified liposomes (Bubble liposomes; BLs) that entrap ultrasound (US) contrast gas, and we have reported that the combination of BLs and US exposure was an effective tool for delivering pDNA and siRNA in vitro and in