Merck
890815P
Avanti
DOSPA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
2,3-dioleyloxy-N-[2-(sperminecarboxamido)ethyl]-N,N-dimethyl-1-propanaminium HCl salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H111Cl5N6O5
分子量:
1101.76
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1x1 mg (890815P-1MG)
pkg of 1x5 mg (890815P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[NH+]([H])CCC[NH3+])NCC[N+](C)(C)CC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[5Cl-]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
890815P-1MG:
890815P-5MG:
890815P-VAR:
試験成績書(COA)