Merck
860757P
Avanti
12:0 N-Biotinyl fatty acid, NHS
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester, Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H42N4O6S
CAS番号:
分子量:
538.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860757P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)SC[C@@]3([H])[C@]1([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C26H42N4O6S/c31-21(13-10-9-12-20-25-19(18-37-20)28-26(35)29-25)27-17-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-24(34)36-30-22(32)15-16-23(30)33/h19-20,25H,1-18H2,(H,27,31)(H2,28,29,35)/t19-,20-,25-/m0/s1
InChI Key
IVHGFHPEGYPVSM-RLSLOFABSA-N
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860757P-VAR:
860757P-1MG:
860757P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)