包装
pkg of 1 × 25 mg (890808P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (890808P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
vaccine development
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]1O)[C@@H]2O)[C@@H]2O
詳細
22:0トレハロースは、生理活性のある糖脂質であり、マイコバクテリアコード因子の類似体です。
アプリケーション
22:0トレハロースはChlamydia(クラミジア)ワクチンのアジュバントとして使用されています。また、DMTリポソームアジュバントCTT3H(ポリプロテイン)ワクチンを調製するためのアジュバントDMT(ジメチルジオクタデシルアンモニウム/モノホスホリルリピドA/トレハロース6,6′-ジベヘナート(DDA/MPL/TDB))の成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トレハロース 6,6′-ジベヘナート(TDB)を第四級アンモニウム化合物ジメチルジオクタデシルアンモニウム(DDA)で構成されるカチオン性リポソームに取り込むと、アジュバント系が生成され、多数の疾患標的に対して望ましい強力な細胞性免疫応答と強い抗体応答が誘導されます。免疫調節剤として機能します。22:0トレハロースは毒性が低く、結核に対する効果的なワクチンアジュバント(補助剤)と見なされています。
包装
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(890808P-25 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(890808P-5 mg)
その他情報
R&Dでのみ使用。 薬物、家庭用、またはその他の用途ではありません。
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
890808P-5MG:
890808P-BULK:
890808P-25MG:
890808P-VAR:
試験成績書(COA)
Human vaccines & immunotherapeutics, 11(6), 1456-1464 (2015-04-24)
Different strategies have been proposed for the development of protein subunit vaccine candidates for tuberculosis (TB), which shows better safety than other types of candidates and the currently used Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine. In order to develop more effective protein