Merck
880241P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-N-triphenylphosphonium
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(polyethylene glycol)-2000]-N-[4-(triphenylphosphonium)butanamide]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C154H282N2O55P2
CAS番号:
分子量:
3103.81
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
(TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (880241P-1MG)
pkg of 1x5 mg (880241P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880241P-VAR:
880241P-5MG:
880241P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)