詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850149P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850149P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C45H83O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37,40-45,48-52H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/b19-17-,
InChI Key
BNQXGMKDXNGGJW-LLKFNFROSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
850149P-100UG:
850149P-500UG:
850149P-BULK:
850149P-1G:
850149P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック