Merck
870294P
Avanti
18:0 PE Square
powder
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-square (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H85NNaO11P
CAS番号:
分子量:
894.14
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg (870294P-10MG)
package of 1 × 25 mg (870294P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC1=C(OCC)C(C1=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H86NO11P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42(49)56-39-41(40-58-60(53,54)57-38-37-48-44-45(51)46(52)47(44)55-6-3)59-43(50)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h41,48H,4-40H2,1-3H3,(H,53,54);/q;+1/p-1/t41-;/m1./s1
InChI Key
SYSGFMDVOBVKNR-QUEDAWNRSA-M
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870294P-BULK:
870294P-10MG:
870294P-VAR:
870294P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)