Merck
872101C
Avanti
16:0-20:4 PE-N-20:4
Avanti Research - A Croda Brand 872101C
別名:
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C61H107 N2O9P
CAS番号:
分子量:
1043.48
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (872101C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 872101C
濃度
10 mg/mL (872101C-25mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C61H104NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-34-36-39-42-45-48-51-59(63)62-54-55-69-72(66,67)70-57-58(56-68-60(64)52-49-46-43-40-37-33-24-21-18-15-12-9-6-3)71-61(65)53-50-47-44-41-38-35-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h16-17,19-20,25-28,31-32,34
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872101C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
872101C-25MG:4548173349404
872101C-BULK:
872101C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)