Merck
792574C
Avanti
16:0-18:1 Phosphatidylethanol-IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)-IsoPure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H74NaO8P
CAS番号:
分子量:
724.96
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792574C-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792574C-VAR:
792574C-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)