Merck
P-179
Supelco
Phosphatidylethanol 16:0/18:1 (PEth 16:0/18:1) solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H74O8P · NH4
CAS番号:
分子量:
720.01
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol ((as free base))
フォーマット
single component solution
保管温度
-65 to -96°C
詳細
PEth 16:0/18:1, also known as phosphatidylethanol 16:0/18:1, is a sensitive and specific biomarker for alcohol use and abuse. Since the detection window of PEth 16:0/18:1 in blood is longer than that of ethyl glucuronide (EtG) or ethyl sulfate (EtS) in urine, measurement of blood PEth 16:0/18:1 levels is routinely performed in clinical toxicology and forensic testing applications such as abstinence monitoring and workplace drug testing. PEth 16:0/18:1 has also been investigated as a biomarker to confirm prenatal alcohol exposure.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-179-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)