Merck
870324P
Avanti
C18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Stearoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H41D9ClNO4
CAS番号:
分子量:
473.18
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
(TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870324P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1/i2D3,3D3,4D3;
InChI Key
YSVYWVPJJXVIFM-CYBATEEDSA-N
アプリケーション
Mass Spectrometry
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870324P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870324P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)