安全性情報
870111O
Avanti
Trioctanoin
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Trioctanoin, 5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
oil
包装
package of 1 × 5 g
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(C(COC(=O)CCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC)C(=O)CCCCCCC
InChI Key
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
包装
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (870111O-5G)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
870111O-VAR:
870111O-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)