Merck
860834P
Avanti
C6(6-azido) GluCer
Avanti Research - A Croda Brand 860834P, powder
別名:
D-gluctosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H56 N4O8
CAS番号:
分子量:
600.79
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860834P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860834P
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C30H56N4O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-24(36)23(33-26(37)19-16-14-17-20-32-34-31)22-41-30-29(40)28(39)27(38)25(21-35)42-30/h15,18,23-25,27-30,35-36,38-40H,2-14,16-17,19-22H2,1H3,(H,33,37)/b18-15+/t23-,24+,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860834P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860834P-BULK:
860834P-VAR:
860834P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)